Print…
Aminopterin hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Aminopteroyl-L-glutamic Acid, 4-Amino-PGA Hydrate, 4-Aminopteroyl-L-glutamic acid Hydrate, 4-Aminofolic acid Hydrate, Aminopterin Hydrate, 4-Aminofolic Acid, 4-Amino-PGA
A0410-25MG A0410-100MG
TCIAA0410-25MGEA 57 EUR
TCIAA0410-25MG TCIAA0410-100MG
Aminopterin hydrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Aminopterin hydrate
Fórmula: C₁₉H₂₀N₈O₅·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00036692
Número CAS: 54-62-6
EINECS: 200-209-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ce6a0214845c7419a42b1b8f0fca40137dd8db&vid=a842597580e19a5efa013c31f35fdaab5bc75004&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=1、0.1mol/LNaOH sol.) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 10.0 %