Print…
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 8-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulphonic Acid, M Acid
A0368-25G A0368-500G
TCIAA0368-25GEA 65 EUR
TCIAA0368-25G TCIAA0368-500G
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate ≥97.0% (por análise titulométrica)
5-Amino-1-naphthol-3-sulphonic Acid Hydrate
Fórmula: C₁₀H₉NO₄S
Peso Molecular: 239.25 g/mol
Número MDL : MFCD00035712
Número CAS: 489-78-1
EINECS: 207-700-7
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 10.0 %