Print…
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate ≥70% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0355-25G A0355-500G
TCIAA0355-25GEA 25 EUR
TCIAA0355-25G TCIAA0355-500G
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate ≥70% (por base de nitrogênio total)
Sodium-7-amino-2-naphthalenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃S
Número MDL : MFCD00053436
Número CAS: 5412-82-8
EINECS: 226-498-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4fc009b186acc515ec19e50b454fd334cf8ab0f&vid=b4fc009b186acc515ec19e50b454fd334cf8ab0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 70.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Sodium Chloride max. 25.0 %