Monopotassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulphonate Hydrate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
A0337-25G
A0337-500G
TCIAA0337-25GEA
23
EUR
TCIAA0337-25G
TCIAA0337-500G
Monopotassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulphonate Hydrate ≥98.0% (por HPLC)
Monopotassium 7-amino-1,3-naphthalenedisulphonate Hydrate
Fórmula:
C₁₀H₉NO₆S₂ |
Número MDL :
MFCD00064177 Número CAS: 842-15-9 EINECS: 212-669-8 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Drying loss | max. 5.0 % |