Print…
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0315-25G A0315-500G A0315-5G
TCIAA0315-25GEA 66 EUR
TCIAA0315-25G TCIAA0315-500G TCIAA0315-5G
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-3-hydroxyanthraquinone
Fórmula: C₁₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00059499
Número CAS: 117-77-1
EINECS: 204-206-3
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency