Print…
Agmatine sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0310-1G A0310-100MG
TCIAA0310-1GEA 66 EUR
TCIAA0310-1G TCIAA0310-100MG
Agmatine sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Agmatine sulphate
Fórmula: C₅H₁₄N₄
Número MDL : MFCD00013109
Número CAS: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3
Merck Index: 14,00188
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency