Print…
4-Amino-4'-(N,N-dimethylamino)stilbene ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-4,4'-stilbenediamine, 4-(4-Aminostyryl)-N,N-dimethylaniline
A0291-5G A0291-1G
TCIAA0291-5GEA 408 EUR
TCIAA0291-5G TCIAA0291-1G
4-Amino-4'-(N,N-dimethylamino)stilbene ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Amino-4'-(N,N-dimethylamino)stilbene
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂
Número MDL : MFCD00059189
Número CAS: 22525-43-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency