Print…
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil) ≥95.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0258-25G A0258-5G
TCIAA0258-25GEA 517 EUR
TCIAA0258-25G TCIAA0258-5G
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil) ≥95.0% (por base de nitrogênio total)
5-Aminopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (uramil)
Fórmula: C₄H₅N₃O₃
Número MDL : MFCD00023873
Número CAS: 118-78-5
EINECS: 204-277-0
Merck Index: 14,09852
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %