Print…
Allyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diallyl Ether
A0229-25ML A0229-500ML A0229-100ML
TCIAA0229-25MLEA 45 EUR
TCIAA0229-25ML TCIAA0229-500ML TCIAA0229-100ML
Allyl ether ≥98.0% (por GC)
Allyl ether
Fórmula: C₆H₁₀O
Peso Molecular: 98.15 g/mol
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Inflamação: –7°C
Número MDL : MFCD00008650
Número CAS: 557-40-4
EINECS: 209-174-4
UN: 2360
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00292
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %