Print…
Sulfato de adenina 2H₂O ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0151-25G A0151-100G
TCIAA0151-25GEA 86 EUR
TCIAA0151-25G TCIAA0151-100G
Sulfato de adenina 2H₂O ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sulfato de adenina 2H₂O
Fórmula: (C₅H₅N₅)₂·H₂SO₄·2H₂O
Número MDL : MFCD00213655
Número CAS: 6509-19-9
EINECS: 206-286-5
Merck Index: 14,00152
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 8.0 to 10.0 %