Print…
N-Acetyl-D-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A0105-1G A0105-5G
TCIAA0105-1GEA 21 EUR
TCIAA0105-1G TCIAA0105-5G
N-Acetyl-D-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Acetyl-D-phenylalanine
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₃
Número MDL : MFCD00002664
Número CAS: 10172-89-1
EINECS: 233-447-7
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -43.0 deg (C=5, MeOH)