Print…
Acetone semicarbazone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Propan-2-ylidene)hydrazinecarboxamide
A0058-25G A0058-500G
TCIAA0058-25GEA 16 EUR
TCIAA0058-25G TCIAA0058-500G
Acetone semicarbazone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Acetone semicarbazone
Fórmula: C₄H₉N₃O
Peso Molecular: 115.14 g/mol
Número MDL : MFCD00014785
Número CAS: 110-20-3
EINECS: 203-746-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency