Acetoacetato de metilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3-oxobutanoate
A13696.0B
A13696.0I
A13696.30
A13696.0BEA
66.4
EUR
A13696.0B
A13696.0I
A13696.30
Acetoacetato de metilo ≥99%
Acetoacetato de metilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-45-3
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 170°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 506727
Merck Reference: 14,6009
MDL No.: MFCD00008784
Fórmula:
C₅H₈O₃ Ponto de ebulição: 170 °C Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 1,076 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008784 Número CAS: 105-45-3 EINECS: 203-299-8 Merck Index: 14,6009 |