Print…
Acetoacetato de metilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-oxobutanoate
126150010 126150025 126151000 126150100
ACRO126150010EA 53.2 EUR
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000 ACRO126150100
Acetoacetato de metilo 99+%
Acetoacetato de metilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 169…170 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 1,077 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008784
Número CAS: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %