Print…
Isopropyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopropyl 3-oxobutanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
689092-1KG 689092-230KG 689092-25KG
SIAL689092-1KGEA 205 EUR
SIAL689092-1KG SIAL689092-230KG SIAL689092-25KG
Isopropyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl acetoacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Número MDL : MFCD00043933
Número CAS: 542-08-5
EINECS: 208-798-4