tert-Butyl acetoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
tert-Butyl Acetoacetate
A11115.22
A11115.36
A11115.22EA
37.2
EUR
A11115.22
A11115.36
tert-Butyl acetoacetate ≥98%
tert-Butyl acetoacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 1694-31-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
pH: 5.7
Melting Point: -38°
Boiling Point: 71-72°/11mm
Beilstein Reference: 1680303
MDL No.: MFCD00008811
Fórmula:
C₈H₁₄O₃ Peso Molecular: 158.2 g/mol Ponto de ebulição: 71…72 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 0.961 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008811 Número CAS: 1694-31-1 EINECS: 216-904-5 |