Print…
tert-Butyl acetoacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: tert-Butyl Acetoacetate
107781000 107785000
ACRO107781000EA 27.5 EUR
ACRO107781000 ACRO107785000
tert-Butyl acetoacetate 97%
tert-Butyl acetoacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 190
Ponto de Fusão: –38 °C
Densidade: 0.97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76
Número MDL : MFCD00008811
Número CAS: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %