Print…
Malononitrilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06189.0100 8.06189.0250
8.06189.0100EA 34.8 EUR
8.06189.0100 8.06189.0250
Malononitrilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Malononitrilo
Fórmula: C₃H₂N₂
Ponto de ebulição: 220 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Número MDL : MFCD00001883
Número CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Encomendar
Solubility 133 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 66.06 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (50 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C