Print…
Malononitrilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 31.6 EUR
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitrilo 99%
Malononitrilo
Fórmula: C₃H₂N₂
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001883
Número CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %