Print…
Trichloroacetic anhydride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L00849.18 L00849.30
L00849.18EA 94.1 EUR
L00849.18 L00849.30
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Fórmula: C₄Cl₆O₃
Ponto de ebulição: 98…100 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,690
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000793
Número CAS: 4124-31-6
EINECS: 223-925-3
UN: 3265
ADR: 8,II