Print…
Trichloroacetyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
91095-25ML 91095-5ML
SIAL91095-25MLEA 420 EUR
SIAL91095-25ML SIAL91095-5ML
Trichloroacetyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl isocyanate
Fórmula: C₃Cl₃NO₂
Peso Molecular: 188.4 g/mol
Ponto de ebulição: 80…85 °C (27 hPa)
Densidade: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65
Número MDL : MFCD00002033
Número CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1 II