Print…
Trichloroacetyl isocyanate para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 84.6 EUR
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Trichloroacetyl isocyanate para espectroscopia de RMN
Trichloroacetyl isocyanate
Fórmula: C₃Cl₃NO₂
Peso Molecular: 188.4 g/mol
Ponto de ebulição: 80…85 °C (20 mmHg)
Densidade: 1.59 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002033
Número CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %