Print…
Trichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
151599-100G 151599-25G 151599-500G
SIAL151599-100GEA 142 EUR
SIAL151599-100G SIAL151599-25G SIAL151599-500G
Trichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Fórmula: C₂Cl₄O
Peso Molecular: 181.83 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000792
Número CAS: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8 II