Print…
Trichloroacetyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08391.0100 8.08391.0250
8.08391.0100EA 74.5 EUR
8.08391.0100 8.08391.0250
Trichloroacetyl chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Fórmula: C₂Cl₄O
Peso Molecular: 181.83 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000792
Número CAS: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8 II