Print…
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
220566-1G 220566-5G
SIAL220566-1GEA 52.9 EUR
SIAL220566-1G SIAL220566-5G
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 55
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002036
Número CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6