(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 14649-03-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5145
Odour: Pungent
Boiling Point: 55-56°/2.5mm
Beilstein Reference: 4230972
Optical Rotation: -10.5° (neat)
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002036
Fórmula:
C₉H₉NO Ponto de ebulição: 55…56 °C (2,5 mmHg) Densidade: 1,045 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002036 Número CAS: 14649-03-7 EINECS: 238-698-6 ADR: 6.1,III |