Print…
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
205310050 205310010
ACRO205310050EA 173 EUR
ACRO205310050 ACRO205310010
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 55…56 °C (2,5 mmHg)
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002036
Número CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat)