Print…
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
77968-1ML 77968-5ML
77968-1MLEA 153 EUR
77968-1ML 77968-5ML
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 74…76 °C (7 hPa)
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06739387
Número CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b0a620dd65d75f7889c271ce61478256b704a4&vid=aa3c2beb24a08e8de4464ba43e6e2885b9d36ff9&prid=web&clid=SAPDAM