Print…
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
220574-1G 220574-5G
SIAL220574-1GEA 76 EUR
SIAL220574-1G SIAL220574-5G
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 74…76 °C (7 hPa)
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06739387
Número CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2