Print…
Ácido meta-fosfórico estabilizado, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com metafosfato de sódio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00546.0100 1.00546.0500
1.00546.0100EA 120 EUR
1.00546.0100 1.00546.0500
Ácido meta-fosfórico estabilizado, EMSURE® para análise, Supelco®
Ácido meta-fosfórico
Fórmula: (HPO₃)n
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011351
Número CAS: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3453
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)