Print…
Cloreto de 1-cetilpiridínio monohidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.40008.0025 8.40008.0100
8.40008.0025EA 78.8 EUR
8.40008.0025 8.40008.0100
Cloreto de 1-cetilpiridínio monohidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridinium chloride monohydrate
Fórmula: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Ponto de Fusão: 77…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149977
Número CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041
Encomendar
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 217 °C
Molar Mass 358.01 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5.0 - 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials