Print…
Cloreto de 1-cetilpiridínio monohidratado 96.0-101.0%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 49.9 EUR
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
Cloreto de 1-cetilpiridínio monohidratado 96.0-101.0%
1-Cetylpyridinium chloride monohydrate
Fórmula: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149977
Número CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02041
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %