Print…
Metileno hidrato azul, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
66720-100G 66720-25G 66720-500G
SIAL66720-100GEA 187 EUR
SIAL66720-100G SIAL66720-25G SIAL66720-500G
Metileno hidrato azul, Sigma-Aldrich®
Methylene blue hydrate
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Peso Molecular: 319.86 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00150006
Número CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2