Print…
Metileno hidrato azul, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
414251000 414255000 414250025
ACRO414251000EA 59.8 EUR
ACRO414251000 ACRO414255000 ACRO414250025
Metileno hidrato azul, puro
Methylene blue hydrate
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Peso Molecular: 319.86 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 100…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150006
Número CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %