Print…
Metileno hidrato azul 96+%, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
229801000 229800010
ACRO229801000EA 70 EUR
ACRO229801000 ACRO229800010
Metileno hidrato azul 96+%, alta pureza corante biológico
Methylene blue hydrate
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Peso Molecular: 319.86 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 100…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150006
Número CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Encomendar
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)