Sulfato de ferro (III), hidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate
33316.A7
33316.30
33316.A1
33316.A7EA
440
EUR
33316.A7
33316.30
33316.A1
Sulfato de ferro (III), hidratado, grade reagente
Sulfato de Ferro (III), hidratado
CAS No.: 15244-10-7
Molecular Formula: Fe2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 399.87(anhy)
Physical Form: Granular/Powder
Density: 2.0-2.1
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Grayish white
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00011007
Fórmula:
Fe₂(SO₄)₃·xH₂O Peso Molecular: 399.88 g/mol (anhy) Densidade: 2.0…2.1 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149714 Número CAS: 15244-10-7 EINECS: 233-072-9 Merck Index: 13,04065 |