Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ≥99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Propylene glycol 1-methyl ether 2-acetat, 2-(1-Methoxy)propyl acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, Propylene glycol methyl ether acetat, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, DOWANOL PMA
Estabilização:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 50 ppm
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 108-65-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Ester-like
pH: 4
Melting Point: -67°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1751656
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00038500
Fórmula:
C₆H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 145…146 °C Ponto de Fusão: –67 °C Densidade: 0,968 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038500 Número CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 UN: 3272 ADR: 3,III |