Carbonato de cobalto (≥45% Co) ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11343.22
11343.36
11343.22EA
91.1
EUR
11343.22
11343.36
Carbonato de cobalto (≥45% Co) ≥99% (baseado nos metais)
Carbonato de cobalto
Purity: 99%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, methyl acetate
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
In ceramics, manufacturing Co compounds, pigments, salts
Fórmula:
CCoO₃ Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 4,13 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010940 Número CAS: 513-79-1 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2436 |