Print…
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
309338-100G 309338-5G
SIAL309338-100GEA 124 EUR
SIAL309338-100G SIAL309338-5G
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Fórmula: Cl₂NiO₈·6H₂O
Peso Molecular: 365.68 g/mol
Ponto de Fusão: 140
Número MDL : MFCD00149804
Número CAS: 13520-61-1
EINECS: 237-124-1
UN: 1481
ADR: 5.1 II