Nickel(II) perchlorate hydrate ≥99.998% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44316.09
44316.18
44316.09EA
79.4
EUR
44316.09
44316.18
Nickel(II) perchlorate hydrate ≥99.998% (baseado em metais)
Nickel(II) perchlorate hydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 13637-71-3
Molecular Formula: Cl2NiO8.xH2O
Formula Weight: 257.59(anhy)
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 140°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149804
Fórmula:
Cl₂NiO₈·xH₂O Peso Molecular: 257.59 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149804 Número CAS: 13637-71-3 EINECS: 237-124-1 UN: 1481 ADR: 5.1 II |