Print…
Cobalt(II) bromide hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
334030-100G 334030-500G
SIAL334030-100GEA 175 EUR
SIAL334030-100G SIAL334030-500G
Cobalt(II) bromide hydrate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) bromide hydrate
Fórmula: Br₂Co·H₂O
Densidade: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150208
Número CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7