Print…
Cobalt(II) bromide hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
318541000 318545000
ACRO318541000EA 141 EUR
ACRO318541000 ACRO318545000
Cobalt(II) bromide hydrate
Cobalt(II) bromide hydrate
Fórmula: Br₂Co·H₂O
Densidade: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150208
Número CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %