Print…
Zirconyl nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
346462-100G 346462-500G
SIAL346462-100GEA 119 EUR
SIAL346462-100G SIAL346462-500G
Zirconyl nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zirconyl nitrate hydrate
Fórmula: N₂O₇Zr·H₂O
Peso Molecular: 249.25 g/mol
Densidade: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149896
Número CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III