Print…
Zirconyl nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
243493-100G 243493-500G 243493-5G
SIAL243493-100GEA 154 EUR
SIAL243493-100G SIAL243493-500G SIAL243493-5G
Zirconyl nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zirconyl nitrate hydrate
Fórmula: N₂O₇Zr·H₂O
Densidade: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149896
Número CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III