Print…
Lactato de L(+)-Calcium pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L(+)-Lactic acid calcium salt pentahydrate, Calcium (S)-(+)-2-hydroxypropionate pentahydrate, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid calcium salt pentahydrate, (S)-(+)-Lactic acid calcium salt pentahydrate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid calcium salt pentahydrate, Calcium L(+)-2-hydroxypropionate pentahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C8356-1KG C8356-250G C8356-500G
SIALC8356-1KGEA 823 EUR
SIALC8356-1KG SIALC8356-250G SIALC8356-500G
Lactato de L(+)-Calcium pentahidratado, Sigma-Aldrich®
Lactato de L(+)-Calcium pentahidratado
Fórmula: C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
Peso Molecular: 308.3 g/mol
Ponto de Fusão: 240
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150344
Número CAS: 5743-47-5
EINECS: 248-953-3