Print…
Zirconyl nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
43224.22 43224.14 43224.36
43224.22EA 336 EUR
43224.22 43224.14 43224.36
Zirconyl nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Zirconyl nitrate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 14985-18-3 Molecular Formula: ZrO(NO3)2.xH2O Formula Weight: 231.23(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149896
Fórmula: N₂O₇Zr·H₂O
Peso Molecular: 249.25 g/mol
Densidade: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149896
Número CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III