Print…
Zirconyl chloride hydrate ≥99.99% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Zirconium(IV) dichloride oxide hydrate, Zirconium dichloride oxide hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
205028-10G 205028-50G
SIAL205028-10GEA 130 EUR
SIAL205028-10G SIAL205028-50G
Zirconyl chloride hydrate ≥99.99% (baseado em traços de metais), Sigma-Aldrich®
Zirconyl chloride hydrate
Fórmula: Cl₂OZr·H₂O
Peso Molecular: 196.14 g/mol
Número MDL : MFCD00149897
Número CAS: 15461-27-5
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,10184