Print…
Zirconyl chloride octahydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
A12342.0E A12342.22 A12342.36
A12342.0EEA 1260 EUR
A12342.0E A12342.22 A12342.36
Zirconyl chloride octahydrate ≥98%
Zirconyl chloride octahydrate
Purity: 98% CAS No.: 13520-92-8 Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O Formula Weight: 322.25 (178.13anhy) Odour: Acidic Melting Point: 150° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149898
Fórmula: Cl₂OZr·8H₂O
Peso Molecular: 322.25 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Densidade: 1.91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149898
Número CAS: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,10184