Print…
L(+)-Lisina monohidratada, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-(+)-Lysine, Hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrate, (S)-(+)-Lysine monohydrate, L-Lysine hydrate, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrate, H-Lys-OH monohydrate, K monohydrate, H-Lys-OH·H₂O, Lys monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.12233.0100 1.12233.1000
1.12233.0100EA 153 EUR
1.12233.0100 1.12233.1000
L(+)-Lisina monohidratada, Millipore®
L(+)-Lysine monohydrate
Fórmula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Ponto de Fusão: 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151035
Número CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2