Zinc perchlorate hexahydrate ≥99.997% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
44315.09
44315.18
44315.09EA
102
EUR
44315.09
44315.18
Zinc perchlorate hexahydrate ≥99.997% (baseado em metais)
Zinc perchlorate hexahydrate
Purity: 99.997%
CAS No.: 10025-64-6
Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O
Formula Weight: 372.37 (264.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.25
Refractive Index: 1.50
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 106°
Merck Reference: 14,10148
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150370
Fórmula:
Cl₂O₈Zn·6H₂O Peso Molecular: 372.38 g/mol Ponto de Fusão: 106 Densidade: 2.25 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150370 Número CAS: 10025-64-6 EINECS: 237-122-0 UN: 1481 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,10148 |